Learn More
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square
Store laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square. It is sturdy and stable.
Marca:  Bochem™ 10025
Codice prodotto. 10000751
  • 92.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Square
  • Flat bottom for stability
Specifica
Specifica
Wire Basket
Lungh. 150 x larg. 150 mm
150 x 150 x 150 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square > Dimensions (L x W x H): 150 x 150 x 150mm