Learn More
Thermo Scientific™ Streptex™ Latex Agglutination Test
Isolate and identify a variety of streptococci with a simple enzyme extraction method that detects Lancefield groups A, B, C, D, F and G.
Marca:  Thermo Scientific™ R30164701
Codice prodotto. 13255639
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Yes
Streptococcus Test Kit
Test latex, extraction enzyme, polyvalent positive control, disposable reaction cards, disposable mixing sticks
Lancefield A, B, C, D, F
Staphylococcus aureus
Streptex Latex Agglutination Test
Streptococci
Enzyme Immunoassay Detection
Polyvalent
200 Tests/Kit
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6188963 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberR30164701
Numero di lotto6165448 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2024 Catalog NumberR30164701
Numero di lotto6136181 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog NumberR30164701
Numero di lotto3807758 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog NumberR30164701
Numero di lotto3774341 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2024 Catalog NumberR30164701
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Streptex™ Latex Agglutination Test >