Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
With side graduations, and frosted writing surface
Marca:  Labcon 3012-870-000-9
Codice prodotto. 16624002
  • 41.90€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Microcentrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Extra Large Attached Caps
Autoclavable
Clear
Centrifugation
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
SuperClear™ microcentrifuge tubes
20,000 RCF
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
1.5 mL
Polypropylene Resin
500 / resealable bag 10 bags / case
Non-sterile
Yes
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes > 1.5 mL, Extra Large Attached Caps, Clear