Learn More
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Presaturated Wipers
For ISO Class 6 applications
Marca:  Texwipe™ TX3217
513.00 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15712406
  • 540.00€ / pezzi 480
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Includes: Certificates of Irradiation, Compliance and Analysis.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For ISO Class 6 applications
  • Binder-free hydroentangled polyester/cellulose wiper presaturated with USP-grade 70% isopropyl alcohol 30% deionized water, filtered through 0.2μm filter
  • Gamma irradiated to 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with Association for Advancement of Medical Instrumentation
  • Low levels of solvent extractables and particle generation
Order Info
Lot and expiration date clearly marked on each package. Packaging options: Case of 24 Flexpacks (50 wipers per Flexpack) or Flexpack of 20 wipers.
Compliance
Gamma-irradiated to a 10-6 SAL in accordance with the Association for the Advancement of Medical Instrumentation guidelines.
Specifica
Specifica
Pre-saturated Wiper
28 cm
23 cm
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs.
Sterile
11 in.
11 in.
Polyester Cellulose
Designed for cleaning and polishing equipment and environmental surfaces during and following the production flow
70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Presaturated Wipers > Size: 9 x 11 in. (FlexPak)