Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
Push the limits of your analyses with these nonpolar, metal columns designed for elevated temperature use.
Marca:  Thermo Scientific™ 26M99-1420
771.18 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11885702
  • 775.04€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Up to 430°C
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MT
Hydrocarbons Anaylsis, GC for Hydrocarbons, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC for Drugs of Abuse, GC for PCBs
0.25 μm
Non-Polar
0.25 mm
TraceGOLD
G1, G2, G38
-60°C to +430°C
30 m
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns > TG-1MT 0.25μm; 0.25mm ID; 30m length