Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Identify organic acids with high performance, sensitivity and reproducibility while preventing oxidative damage with this low-bleed, polar GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26087-3090
Codice prodotto. 10427724
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/250°C
0.32 mm
G25, G35
1 μm
Polar
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
60 m
1umthickness; 0.32mm ID; 60m length
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns > 1μm film thickness; 0.32mm ID; 60m length