Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Identify organic acids with high performance, sensitivity and reproducibility while preventing oxidative damage with this low-bleed, polar GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26087-1440
866.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10147604
  • 871.09€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/250°C
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Alcohol Analysis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
30 m
0.25 um Thickness; 0.53 mm ID; 30 m Length
0.53 mm
TraceGOLD
G25, G35
0.25 μm
Polar
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns > 0.25μm film thickness; 0.53mm ID; 30m length