Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
GREENER_CHOICE
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Marca:  Heathrow Scientific HS206372C
Codice prodotto. 16380736
  • 119.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Specifica
No
1.27 cm
Sterile
6.10 in.
2 mL
Single-use
0.50 in.
Polyethylene
Individual Wrap
15.50 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural > 2 mL; Individual Wrap