Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) is the most widely used Pd0 precursor complex in synthesis and catalysis, in particular as a catalyst for various coupling reactions. It is used as a catalyst precursor for palladium-catalyzed carbon-nitrogen bond formation, conversion of aryl chlorides, triflates and nonaflates to nitroaromatics. It is used as catalyst for the synthesis of epoxides, alpha-arylation of ketones, in combination with BINAP for the asymmetric heck arylation of olefins, site-selective benzylic sp3 palladium-catalyzed direct arylation and homoallylic diamination of terminal olefins. It also used for palladium-catalyzed one-pot synthesis of tricyclic indolines, in the Suzuki-Miyaura coupling of 2-pyridyl nucleophiles and cross-coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
Punto di fusione | 152°C to 155°C |
Quantità | 1 g |
Sensibilità | Air and moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF. |
Peso formulazione | 915.74 |
Forma fisica | Powder |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N13J008 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 012760.06,012760.03 |
R16J026 | Certificato di analisi | 24/05/2023 | 012760.06,012760.03 |
M25I004 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 012760.06,012760.03 |
10238835 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 012760.06,012760.03 |
W17H010 | Certificato di analisi | 17/11/2021 | 012760.06,012760.03 |
Sicurezza e movimentazione
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd