Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Specifica
Absorbance | 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm |
Materiale o nome chimico | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
Condizioni di assorbanza | (40% aq. soln.) (1 cm cell) |
Punto di fusione | >168.5°C |
Punti di ebollizione | 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg) |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.8% |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465271 | Certificato di analisi | 05/08/2024 | 424571000,424575000,424570025 |
B0155192 | Certificato di analisi | 09/07/2024 | 424571000,424575000,424570025 |
B0155485 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 424571000,424575000,424570025 |
B0153360 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 424571000,424575000,424570025 |
B0153191A | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 424571000,424575000,424570025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Titolo del prodotto
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >