Learn More
uvex Unidur 6659 Foam Cut Protection Glove
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- HPPE and glass fiber construction provides level C cut protection
- NBR foam coating increases mechanical abrasion resistance
- Enhanced grip in dry or slightly damp areas
- Ideal for precision assembly work requiring tactility and sensitivity
Specifica
Specifica
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | NBR Foam |
Colore | Gray, Black |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | HPPE, Fiberglass |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Size | 8 |
EN388 Standard | 4X43C |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive, Maintenance, Metal Work, and Shipping |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
uvex Unidur 6659 Foam Cut Protection Glove >