Learn More
uvex C500 Foam Cut Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
Area rivestita | Finger tips and palm |
Descrizione | Bamboo TwinFlex™, uvex™ 3D Ergo, and uvex™ climazone hand climate management technologies |
Coating Material | HPE |
Colore | Lime Green, Anthracite |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | HPPE, Polyamide |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
uvex C500 Foam Cut Protection Gloves >