Learn More
Memmert™ USB-Ethernet Adapter for UN55
USB-Ethernet Adapter accessory for Memmert Ovens.
Marca: Memmert™ UN55E06192
Descrizione
- Accessory
- For use with Memmert Ovens
Specifica
UN55 Oven | |
USB Ethernet Adapter |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.