Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
N. per custodia:
100 Cs.
200 Cs.
Contenitore da 100
Contenitore da 200
Descrizione
- Designed for product safety
- TFE/Styrene-Butadiene rubber liner
- Screw cap
- Pheolic
- Black
- Autoclavable
Specifica
Specifica
Colore | Nero |
Materiale | Fenolico |
N. per custodia | Contenitore da 200 |
Finitura collo | 15-425 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone |
Rivestimento interno chiusura | Gomma PTFE/14B |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Documenti
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Dimensione file: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Dimensione file: 14.8 MB
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero in gomma rivestito in PTFE >