Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
21.45€ - 68.90€
Specifica
Materiale | Vetro Pyrex™ |
---|---|
Product Type | Provetta capillare |
Forza del campo | 400 MHz |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15328648
|
Bel-Art™
66000-0070 |
203 mm | WG-1364-1.7-203M | 1.7 mm | 1.3 mm | N/A | ||||||
15348648
|
Bel-Art™
66000-0071 |
127 mm | WG-1364-1.7-5 | 1.7 mm | 1.3 mm |
59.80€
10 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15358648
|
Bel-Art™
66000-0072 |
100 mm | WG-1364-2 | 2 mm | 1.6 mm | N/A | ||||||
15368648
|
Bel-Art™
66000-0073 |
100 mm | WG-1364-2.5A | 2.5 mm | 2.2 mm | N/A | ||||||
15378648
|
Bel-Art™
66000-0074 |
102 mm | WG-1364-2.5A-203M | 2.50 mm | 2.20 mm | N/A | ||||||
15318648
|
Bel-Art™
66000-0069 |
100 mm | WG-1364-1.7 | 1.7 mm | 1.3 mm |
59.95€
10 confezioni |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In vetro ASTM tipo 1 Classe A
- Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
Vetro Pyrex™ | |
Provetta capillare | |
400 MHz |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™