Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
Marca: Bel-Art™ 66000-0071
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- In vetro ASTM tipo 1 Classe A
- Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
127 mm | |
Provetta capillare | |
1.3 mm | |
5 pollici | |
WG-1364-1.7-5 |
Vetro Pyrex™ | |
1.7 mm | |
400 MHz | |
Confezione da 10 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™ >