Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
Marca: Bel-Art™ 66000-0070
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- In vetro ASTM tipo 1 Classe A
- Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
203 mm | |
Provetta capillare | |
1.3 mm | |
8 pollici | |
WG-1364-1.7-203M |
Vetro Pyrex™ | |
1.7 mm | |
400 MHz | |
Confezione da 5 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™ >