Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0074
Codice prodotto. 15378648
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In vetro ASTM tipo 1 Classe A
  • Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
Specifica
102 mm
Provetta capillare
2.20 mm
8 pollici
WG-1364-2.5A-203M
Vetro Pyrex™
2.50 mm
400 MHz
Confezione da 5
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™ >