Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0069
Codice prodotto. 15318648
  • 59.95€ / 10 confezioni
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In vetro ASTM tipo 1 Classe A
  • Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
Specifica
100 mm
Provetta capillare
1.3 mm
4 pollici
WG-1364-1.7
Vetro Pyrex™
1.7 mm
400 MHz
Confezione da 10
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™ >