Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL
Perform high-throughput protein recovery (7K MWCO) and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Thermo Scientific Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges.
Marca:  Thermo Scientific™ 89807
346.75 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10667524
  • 369.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Spin Desalting Plate
96-well Filter Plate
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
96-well
Upon receipt store at 4°C.
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
2 Plates
20 to 100 μL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK400391 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number89807
Numero di lottoZJ405398 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2024 Catalog Number89807
Numero di lottoZJ405398A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2024 Catalog Number89807
Numero di lottoZI399170 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number89807
Numero di lottoZI399170B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number89807
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL > Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO; 2 Plates