Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL
Perform high-throughput protein recovery (7K MWCO) and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Thermo Scientific Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges.
Marca:  Thermo Scientific™ 89934
243.20 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11844161
  • 259.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Desalting Chromatography Cartridge
Chromatography Cartridge
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
1 mL
Upon receipt store at 4–8°C.
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
5 columns x 1 mL
0.05 to 0.25 mL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZC375738 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2024 Catalog Number89934
Numero di lottoYA363479 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/02/2023 Catalog Number89934
Numero di lottoXI353850 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/10/2022 Catalog Number89934
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/09/2022 Catalog Number89934
Numero di lottoXB335556 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/03/2022 Catalog Number89934
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL > Zeba™ Chromatography Desalting Cartridges, 7K MWCO, 1 mL; 5 Columns