Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL
Perform high-throughput protein recovery (7K MWCO) and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Thermo Scientific Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges.
Marca:  Thermo Scientific™ 89935
Codice prodotto. 11854161
  • 303.00€ / pezzi 5
Explore more special offers
Description
Vedi altri risultati
Specifications
Specifications
Desalting Chromatography Cartridge
Chromatography Cartridge
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
5 mL
Upon receipt store at 4–8°C.
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
1 column x 5 mL
0.1 to 1.5 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Certificates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ394702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2024 Catalog Number89935
Numero di lottoZA376273 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/02/2024 Catalog Number89935
Numero di lottoYK376271 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2023 Catalog Number89935
Numero di lottoYD372094 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/04/2023 Catalog Number89935
Numero di lottoYC371238 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2023 Catalog Number89935
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL > Zeba™ Chromatography Desalting Cartridges, 7K MWCO, 5 mL; 5 Columns