Learn More
Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles
Minimize response of analytic systems to shape effects with monosized particles.
Marca:  Thermo Scientific™ 4314A
Codice prodotto. 11859772
  • 902.00€ / 15mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Minimize response of analytic systems to shape effects with Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation.
Features:
  • Particle spheres are used instead of irregularly shaped particles.
  • Mean diameters have been calibrated with Thermo Fisher Scientific™'s NIST™ traceable microscopy methods.
  • Size distribution and uniformity are measured by electrical resistance analysis or optical microscopy.
  • 4000 Series particles from 1 to 160μm are made from polystyrene (PS)
  • 4000 Series particles from 200 to 1000μm are made from polystyrene crosslinked with divinylbenzene (PSDVB).
Ordering Information:
Products from 1 to 160μm are packaged as aqueous suspensions in 15mL dropper-tipped bottles, at an optimum concentration for dispersion, handling and dilution. Diameters of 200μm and larger are packaged as dry spheres. Packages are lot-numbered for convenient technical service and support after the sale.
Thermo Fisher Scientific™ has its own engineering, production and metrology facilities for better quality control and response to customer needs. In addition to this line of polymer size standards, we also offer calibration standards in silica and glass materials. Ask our technical service department for information about specific applications or other product needs not listed here.
Includes:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST, which includes a description of the calibration method and its uncertainty; Table of chemical and physical properties; Material Safety Data Sheet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
4.0% solidi
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15 ml
s = 2.2 µm, 1.6% CV
138 µm ± 2.0 µm
Ogni confezione di standard contiene un certificato di calibrazione e tracciabilità NIST che include una descrizione del metodo di calibrazione e della rispettiva incertezza, nonché una tabella delle proprietà chimiche e fisiche.
Conservare in un contenitore ermeticamente chiuso, tra 4° e
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Applicazioni deviazione standard dimensione ridotta
Particelle a dimensioni standard
1.05 g/cm³
°
Product stable for a minimum of 24 months
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto253064 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4314A
Numero di lotto256890 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4314A
Numero di lotto264581 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4314A
Numero di lotto261921 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number4314A
Numero di lotto275434_1226 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number4314A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 4000 Series Monosized Particles > Dia.: 138μm ± 2.0μm, σ = 2.2μm, 1.6% CV