Learn More
Biochrom Adapter Set
Adapter Set fits 10 and 12 mm tubes. For use with Biochrom colorimeters and cell density meters including Ultrospec 30 and 35c.
Marca:  Biochrom 80-3000-57
Codice prodotto. 12963826
  • 87.88€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adapter set for 10 and 12mm tubes
  • For use with Biochrom WPA CO8000 Cell Density Meter
Specifica
Specifica
0.4 to 0.5 in.
Tube Adapter
Biochrom Ultrospec 30, Ultrospec 35c, Ultrospec 10, WPA CO8000 Cell Density Meter
Cylindrical
10 to 12 mm
Reusable
10 and 12mm test tubes
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Biochrom Adapter Set > Adapter Set; For use with: Biochrom WPA CO8000 Cell Density Meter