Learn More
Fisherbrand™ Adhesive Plate Seals
Seals are optically clear for PCR applications
Marca:  Fisherbrand™ 08408240
Codice prodotto. 15963620
  • 430.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Seals most plates
  • Rated from -40 to ±125°C
  • Polypropylene
Specifica
Specifica
Clear
Non-sterile
For PCR applications
-40°C to +125°C
Polypropylene
100
Plate Seal
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Adhesive Plate Seals > For PCR applications