Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Il respiratore per polveri della serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
Marca:  3M™ 7100138121
Codice prodotto. 16250262
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
  • Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
  • Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
  • Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
  • Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
  • Fabbricato nel Regno Unito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Flat-fold
FFP2
Pieghevoli
No
Polyisoprene
Up to 12 x TLV
Non-sterile
243 mm
69 mm
No
CE Approved
White
Single-use
Polypropylene
Standard
No
9320+Gen3
5/Pk.
Flat-fold
80 mm
110 g
Documenti
Brochures
Flyers
Titolo del prodotto
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 > FFP2, APF10, blue headband, unvalved, 5/Pk.