Learn More
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette
GREENER_CHOICE
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette combines high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods.
Marca:  CORNING AXYGEN™ AP-10ML
Codice prodotto. 10039829
  • 248.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • 3-year warranty
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb
  • Locking feature prevents accidental volume changes during procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±2.5/±0.5%
Axypet
1 to 10 mL
1/Pk.
1
Macropipette
±0.6/plusmn;0.2%
3 Years
Titolo del prodotto
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette > Volume: 1-10mL