Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ with Enzymes Bacterial Protein Extraction Kit
Efficiently lyse E.coli and other bacterial cells and gently extract native proteins with these nonionic detergent solutions.
Marca:  Thermo Scientific™ 90079
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11746456
  • 812.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
500 mL
Bacterial Protein Extraction Kit
Sufficient For: 125g cell paste
• B-PER Reagent, 500 mL
• Lysozyme, 50 mg/mL, 2 x 0.5 mL
• DNase I, 2500 U/mL, 2 x 0.5 mL
Store B-PER Reagent at ambient temperature. Store Lysozyme and DNaseI at -20°C.
Liquid
500 mL
B-PER™
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog Number90079
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ B-PER™ with Enzymes Bacterial Protein Extraction Kit > Reagent with enzymes; 500mL kit