Learn More
BD Annexin V Binding Buffer
Formulated for use in flow cytometric assays utilizing Annexin V
Marca:  BD 556454
Codice prodotto. 15878698
  • 96.30€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Composed of 0.2μm sterile filtered 0.1M Hepes (pH 7.4), 1.4M NaCl, and 25mM CaCl2 solution
  • 1X working solution should be made by diluting the 10X concentrate
  • Remaining 1X solution at the end of the experiment should be discarded
  • Format: Buffer
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL
4°C
Titolo del prodotto
BD Annexin V Binding Buffer > Annexin V Binding Buffer