Learn More
BD Caspase-3, Active Form, mAb Apoptosis Kit : FITC (CPP32)
For Intracellular staining
Marca:  BD 550480
424.79 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15886278
  • 700.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Includes: FITC-conjugated Monoclonal Rabbit Anti-Active Caspase-3 Antibody, BD Cytofix/Cytoperm™ Fixation/Permeabilization Solution, and BD Perm/Wash™ Buffer
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Format: FITC
  • Clone: C92-605
  • Isotype: Rab IgG
  • Reactivity: Ms, Hu
Intracellular staining, Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Kit
Intracellular Staining
Liquid
4°C
FITC
Titolo del prodotto
BD Caspase-3, Active Form, mAb Apoptosis Kit : FITC (CPP32) > 1 kit