Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, pure, indicator grade Codice prodotto.: 10521211
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10521211
5 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10521211
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151310050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Bromocresol Green, C21H14Br4O5S, CAS Number-76-60-8, 3', 3″, 5', 3',3″,5',5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 5g, Brown, 200-972-8, 698.01, Pure, Warning, GHS H Statement: May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 698.014
Numero MDL MFCD00005874
InChI Key FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Green
Punto di fusione 225°C, 437°F
Indice di Merck 15, 1393
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 698.01
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 600 min. (617nm, in buffer)
Intervallo di transizione visivo from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Colore Brown
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0432158 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog Number151310250,151310050
Numero di lottoA0457764 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/11/2023 Catalog Number151310250,151310050
Numero di lottoA0393833 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number151310250,151310050
Numero di lottoA0401206 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number151310250,151310050
Numero di lottoA0415352 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number151310250,151310050
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, pure, indicator grade >