Learn More
Thermo Scientific™ Campylobacter Selective Agar (Butzler)
Improve isolation of Campylobacter species from fecal specimens with selective prepared media which enhances inhibition of background flora.
Marca:  Thermo Scientific™ PB5006A
21.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10230883
  • 22.35€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Improve isolation of Campylobacter species from fecal specimens with Thermo Scientific™ Campylobacter Selective Agar (Butzler), recommended for the isolation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from clinical specimens. Supplements in the media enhance inhibition of background flora improving recovery of Campylobacter spp. which grow as flat gray colonies.
Campylobacter Selective Agar (Butzler) is supplemented with a range of antimicrobials to inhibit background flora including bacitracin, amphotericin, and novobiocin.
  • Laked sheep blood supplies X factor (hemin) and other necessary growth factors
  • Cefoperazone, trimethoprim, vancomycin, and polymyxin B in the medium inhibit Enterobacteriaceae, staphylococci and yeast
  • Cefoperazone enhances suppression of Pseudomonas spp., thereby improving recovery of Campylobacter spp. from fecal specimens
  • Ready-to-use convenience of prepared media
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2°C to 10°C
90mm Monoplate
19.5g ± 1g
10/Pk.
Campylobacter Selective Agar (Butzler)
Agar
Wrapped in single cellulose-based film wrap
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6258056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2025 Catalog NumberPB5006A
Numero di lotto6254981 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/04/2025 Catalog NumberPB5006A
Numero di lotto6251994 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2025 Catalog NumberPB5006A
Numero di lotto6249098 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/03/2025 Catalog NumberPB5006A
Numero di lotto6245909 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/03/2025 Catalog NumberPB5006A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Campylobacter Selective Agar (Butzler) >