Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes come with amber stain graduation marks.
Marca: Hirschmann™ 1340229
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
AS | |
Sì | |
6/conf. | |
0.5 ml | |
Pipetta volumetrica |
Vetro AR | |
Marrone | |
0.005 ml | |
300 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche