Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
Marca: Hirschmann™ 1340158
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- One mark
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
AS | |
Sì | |
12/Pk. | |
8 mL | |
Volumetric Pipet |
AR-GLAS | |
Brown | |
0.02 mL | |
450 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™ > Capacity: 8 mL