Learn More
BRAND™ Pipette volumetriche con una marcatura Blaubrand™
Unique class AS volumetric pipettes made of Soda-lime glass with 1 marking and blue graduation with a volume of 20ml, a tolerance of 0.03 ±ml, and an overall length of 510 ± 10mm.
Marca: BRAND™ 29714
55.05 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
- Blaubrand™
- DIN EN ISO 648
- DE-M marking with batch number
- Calibrated to deliver (EX)
- All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
- Also available with individual certificate or DAkkS (former DKD) calibration certificate
- Volume: 20ml
- Tolerance: 0.03 ±ml
- Overall length: 510 ± 10mm
Specifica
Per erogazione | |
Classe AS | |
6/conf. | |
20 ml | |
Pipette tarate a una tacca |
DIN EN ISO 648 | |
5 sec | |
Giallo | |
510 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche