Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410318
55.52 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13236259
  • 83.40€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 200, ricariche, sterile
Non-filtered
Not Autoclavable
5.6cm
Low Retention
Giallo
ClipTip
200 μl
Sterile
2.2 in.
Reload Deck
10 x 96 tips/insert (reload tower)
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Sterile & PCR Ready
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24068C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/06/2024 Catalog Number94410318
Numero di lotto24048C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/03/2024 Catalog Number94410318
Numero di lotto23361C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/01/2024 Catalog Number94410318
Numero di lotto23282C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/10/2023 Catalog Number94410318
Numero di lotto23271C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/10/2023 Catalog Number94410318
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 10 to 200 μL, Sterile, Reload Deck, Low Retention