Learn More
Corning™ Setacci cellulari sterili
BIOPHARMA
Per l'isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari sterili Corning™ sono ideali per la preparazione di campioni di citometria a flusso e vengono utilizzati con cellule staminali e cellule primarie.
Brand:  Corning™ 431751
99.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
 View more versions of this product
Product Code. 15370801
  • 105.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Strong nylon mesh available in three pore sizes (40, 70 or 100 μm) for variety of applications
  • Fits all major brands of 50 mL conical tubes
  • Non cytotoxic device has color-coded polypropylene frames
  • Grip area for handling with forceps
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Use for pre-filtering solutions containing particulates >40μm and for cleaning cell suspensions prior to sub culturing, counting and analysis or freezing
  • Individually packed in easy to open bags
For preparation of:
  • Single cell suspensions of blood cells
  • Specimens for primary cell cultures and immunogens
  • Primary cells from tissue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Nylon
Telaio in polipropilene
Conical Tubes, 50 mL
Bianco
Sterili
Mesh size: μ
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto268369 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/04/2025 Catalog Number431751
Numero di lotto264997 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/03/2025 Catalog Number431751
Numero di lotto264881 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/03/2025 Catalog Number431751
Numero di lotto264654 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/02/2025 Catalog Number431751
Numero di lotto264053 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/01/2025 Catalog Number431751
Special Offers
Special Offers
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Setacci cellulari sterili > 70 μm