Learn More
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors
GREENER_CHOICE
Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
Marca:  Corning™ 4081
471.58 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11343625
  • 574.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Movimento uniforme dello stantuffo e forze di pipettaggio minime
  • Volume impostabile tramite rotella o con il pulsante dello stantuffo
  • Meccanismo di blocco che impedisce modifiche accidentali
  • Chiavetta inclusa per calibrazione in sede
  • Disponibile in 8 e 12 canali
  • Disponibile in volume da 1 a 300μ l
  • Espulsore del puntale regolabile
  • Completamente autoclavabile e resistente agli UV
  • Calibrato in fabbrica conformemente ai severi standard ISO 8655
Order Info
Supporto accessorio e rack disponibili separatamente (cod. prod. 07-201-790 e -789).
Servizi
3 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da ±4 a ±1.6%
8
Non-sterile
Da 5 a 50 μl
3 Years
CE
Universal Pipette Tip
Lambda Plus
Pipette
Titolo del prodotto
Corning™ Lambda Plus 8 and 12-Channel Pipettors > 5-50 μL; 8; None