Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
Silanized | |
11.6 mm | |
1.85 mL | |
No | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
1.5 mL | |
32 mm | |
ND9 |
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
Short Thread | |
<120 μL | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Videos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
56Hours
23Minutes
43Seconds
18nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente > Silanized,flat bottom,1.5ml