Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 2178
Codice prodotto. 10670341
  • 114.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 9 mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silanized
11.6 mm
1.8 mL
No
Polypropylene Box
<8 μL
Fondo piatto
100
No
Clear
Glass
GC, HPLC
Short Thread
Inner Cone
1.5 mL
32 mm
9
Videos
  • Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial POTM March En
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala in vetro con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga, trasparente > Silanized,inner cone ,1.1.ml