Learn More
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10343013
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10343013
10 L, Metal Drum
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Codice prodotto. 10343013
Marca: Thermo Scientific Acros 113460100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Densità 1.3250g/mL
Quantità 10 L
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Formula lineare CH2Cl2
Beilstein 01, 60
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Peso formulazione 84.93
Percent Purity ≥99.80%
Grado Analytical
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1913328 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numero di lotto1996119 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numero di lotto2054350 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numero di lotto1917445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numero di lotto1900558 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals >