Learn More
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-6707C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse IgG whole molecule | |
0.5 mL | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Mouse | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay | |
DyLight 650 | |
Donkey | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Secondary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™ > 0.5 mL; DyLight 650