Learn More
Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test
Rise to the challenge of combating the use of additives and adulterants to mask controlled substances with the Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test.
Marca:  Thermo Scientific™ 1797
Codice prodotto. 17516015
  • 893.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combat the use of additives and adulterants to mask controlled substances in urine samples with Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Tests. Liquid and ready-to-use, these tests can be performed on a variety of general chemistry analyzers.
  • Associated calibrators and controls offered in convenient sizes
  • Complete and automated way to test for sample integrity and adulteration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Room Temperature
Creatinine
Reagent
DRI Creatinine-Detect Assay Specimen Validity Test
Urine
500 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto74859923_0225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number1797
Numero di lotto74710585 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number1797
Numero di lotto74859923 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number1797
Numero di lotto74744252 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number1797
Numero di lotto74560430 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number1797
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™ Specimen Validity Test >