Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-biotina e kit di marcatura
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ 21330
329.65 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10026573
  • 356.00€ / 25mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
  • Protein labeling - biotinylate antibodies or other proteins for detection or purification using streptavidin probes or resins
  • Amine-reactive - reacts with primary amines (-NH2), such as the side-chain of lysines (K) or the amino-termini of polypeptides
  • Pegylated - spacer arm contains a hydrophilic, 4-unit, polyethylene glycol (PEG) group
  • Enhances solubility - pegylation imparts water solubility to the biotinylated molecule, helping to prevent aggregation of biotinylated antibodies stored in solution
  • Irreversible - forms permanent amide bonds; spacer arm cannot be cleaved
  • Long reach - spacer arm (total length added to target) is 29 angstroms; this reduces steric hindrance when binding to avidin molecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EZ-Link NHS-PEG4-Biotin
25 mg
EZ-Link™
Amine
DMF (Dimethylformamide), DMSO (Dimethylsulfoxide), Water
Long, Pegylated
NHS-PEG4-Biotin
Store at -20°C.
Cell-Impermeant
Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Biotin
Biotin & Analogs
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL395700 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number21330
Numero di lottoZC389949 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2024 Catalog Number21330
Numero di lottoYJ380263 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog Number21330
Numero di lottoYF371572 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/06/2023 Catalog Number21330
Numero di lottoYA371571 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Catalog Number21330
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-biotina e kit di marcatura > 25mg