Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 Vacuum Filtration Devices
Innovative bottle-top filters for fast vacuum filtration of 100 mL to 5 L of aqueous solutions.
Marca: Cytiva 4624
219.45 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Supor (Hydrophilic PES) | |
Sterile | |
90 mm |
0.45 μm | |
60 cm2 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Cytiva VacuCap™ 90 Vacuum Filtration Devices > 0.45 μm, 90 mm