Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1
GREENER_CHOICE
La nuova regolazione del volume migliorata è ora silenziosa e agevole, con blocco sicuro del volume per impedire accidentali variazioni del volume durante i cicli di pipettaggio.
Marca:  Thermo Scientific™ 4641020N
299.60 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15541885
  • 428.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Rosa
Variable Volume Pipette
0.01μL
Finnpipette F1
1
0.5 to 5 μL
Pink
Documenti
Instructions
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1 > Finnpipette™ F1 Pipette, Volume range: 0.2 to 5μL; Color Code: Pink; Compatible tips: Finntip Flex 10 and Finntip 10; Unit Size: 1 piece
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.