Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2
È possibile garantire la massima accuratezza e precisione grazie a un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 4662000
630.50 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Garantisce un elevato livello di accuratezza e precisione. Le pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprendono un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni. Le pipette multicanale sono disponibili nei modelli a 8, 12 e 16 canali e in un'ampia gamma di volumi. Inoltre i modelli a volume ridotto presentano la funzione di erogazione potenziata per la massima precisione di trasferimento dei volumi più contenuti.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.Finnpipette F2:
Il design robusto resiste all'uso senza danneggiarsi.
μ
Specifica
Finntip 10, Filter 10, Flex 10, Flex Filter 10 | |
Autoclavable | |
8 | |
Pipette | |
0.02μL |
Finnpipette™ F2 |
|
Rosa | |
Finnpipette™ F2 | |
μ | |
Pink |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.