Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
Marca: Fisherbrand™ 4680000
134.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
- Fully autoclavable — entire pipette can be steam autoclaved
- Soft-touch tip ejection — a gearing mechanism reducing tip ejection force up to 50%
- Ergonomic comfortable lightweight handle — comfortable grip and effortless tip attachment
- Optimal fit with SureOne™ pipette tips — best pipetting performance
- Super blow-out piston — creates 150% bigger air push than conventional piston for delivery of the micro size drops
Servizi
Tre anni.
Specifica
Da 2.5 a 12% | |
Sì | |
Elite | |
Da 0.2 a 2 μl | |
Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio | |
Espulsione a sfioro del puntale |
SureOne™ tips | |
SureOne™ Tip | |
Micro Pipette | |
Ergonomico | |
0.002 μl | |
3 Years |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
11Hours
22Minutes
0Seconds
44 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now