Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
Marca:  Eppendorf™ 5427753001
691.22 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13286928
  • 718.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
  • Saves time during every day use
  • Takes repetitive stress off your wrist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Model F-45-48-11
30 x 1.5/2 mL
14,000 rpm
Fixed
30
Rotore ad angolo fisso
20,800 x g
5430/5430R Centrifuges
Aerosol rotor lid
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid > Model: FA-45-30-11