Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds.
Marca:  GPE Scientific™ JRF/250
Codice prodotto. 15864804
  • 179.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and socket
Specifica
Specifica
250 mL
Fine thread tap and socket
Round
Schlenk lines and vacuum manifolds
Size: 24
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket > Capacità: 250mL